missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coenzym A Trilithium-Salzdihydrat ≥96 %, weißes kristallines Pulver, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-4640982 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11477540

Marke: MP Biomedicals 0210049310

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 18439-24-2
Summenformel C21H33Li3N7O16P3S
Molekulargewicht (g/mol) 785.329
MDL-Nummer MFCD00075848
InChI-Schlüssel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym Coenzym a, Trilithiumsalz
PubChem CID 53442190
IUPAC-Name Trilithium; [5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl]-Wasserstoffphosphat
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Coenzym A Trilithiumsalz Dihydrat > 96 %
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 96 %
Menge 10 mg
Formelmasse 821.4
Physikalische Form Kristallpulver
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt