Learn More
Coenzym A Trilithium-Salzdihydrat, 96 %, Fisher BioReagents
Catalog Number p-3200757
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
18439-24-2
C21H33Li3N7O16P3S
785.329
QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
coenzyme a, trilithium salt
53442190
Trilithium; [5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl]-Wasserstoffphosphat
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
18439-24-2
C21H33Li3N7O16P3S
785.329
QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
coenzyme a, trilithium salt
53442190
Trilithium; [5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl]-Wasserstoffphosphat
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Chemischer Name oder Material Coenzyme A
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥96 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 50 mg
Reinheit (%) 96% min.
Physikalische Form Pulver/Feststoff