Learn More
Coenzym A Trilithium-Salzdihydrat, 96 %, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10226394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10226394 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
10174814 50 mg Bernsteinfarbiges Glas 50 Milligramm
10032804 250 mg Bernsteinfarbiges Glas 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10226394 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP25101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 18439-24-2
Summenformel C21H33Li3N7O16P3S
Molekulargewicht (g/mol) 785.329
InChI-Schlüssel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC-Name Trilithium; [5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl]-Wasserstoffphosphat
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coenzyme A
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥96 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 1 g
Reinheit (%) 96% min.
Physikalische Form Pulver/Feststoff