Learn More
Coenzym A Trilithium-Salzdihydrat, 96 %, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10174814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10174814 50 mg Bernsteinfarbiges Glas 50 Milligramm
10032804 250 mg Bernsteinfarbiges Glas 250 Milligramm
10226394 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10174814 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP251050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 18439-24-2
Summenformel C21H33Li3N7O16P3S
Molekulargewicht (g/mol) 785.329
InChI-Schlüssel QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonym coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC-Name Trilithium; [5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl]-Wasserstoffphosphat
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coenzyme A
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥96 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 50 mg
Reinheit (%) 96% min.
Physikalische Form Pulver/Feststoff