Learn More
Melford Coelenterazin Native
Description
Zellgängiges Aequorin-Luminophor, das als empfindliche und spezifische Chemilumineszenzsonde für das Superoxidanion fungiert.
Zellgängiges Aequorin-Luminophor, das als empfindliche und spezifische Chemilumineszenzsonde für das Superoxidanion fungiert. Wird verwendet, um Veränderungen der intrazellulären Ca2+-Konzentration in Zellen nachzuweisen, die mit Apoaequorin-cDNA transfiziert wurden.
Specifications
Specifications
| CAS | 55779-48-1 |
| Summenformel | C26H21N3O3 |
| Menge | 1 mg |