Learn More
Molecular Probes™ Coelenterazine h
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
Beschreibung
Coelenterazin h ist eines von mehreren synthetischen Coelenterazin-Analoga, die unterschiedliche Ca2+-Affinitäten und spektrale Eigenschaften auf dem Aequorin-Komplex verleihen. Wie das native Coelenterazin können diese fünf neuartigen Derivate verwendet werden, um den Aequorin-Komplex sowohl in vivo als auch in vitro zu rekonstituieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Biolumineszierend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminometer (Mikrotiterplatte), Luminometer (Röhrchen), Luminometer (Röhrchen-basiert) |
| Produkttyp | Coelenterazin h |
| Farbstofftyp | Proteinbasiert |
| Menge | 250 μg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.