Learn More
COD Standard, 1000mg/L, Hach Lange™
Artikelnummer. 10178134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10178134 200 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10178134 Lieferant Hach Lieferanten-Nr. 2253929
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hach Lange COD Standard, 1000mg/L, Quantity: 200mL, Concentration: 1000mg/L, Traceability to NIST: NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7758-98-7
Konzentration 1000 mg/L
Menge 200 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD Standard Solution, 1000 mg/L
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, copper sulphate