Learn More
Hach Lange™ CSB-Küvettentest
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 15705 |
| Anzahl Tests | 24 |
| Bereich | 0 bis 1000mg/L O2 |
| Testmethode | Dichromat |
| Typ | COD-Küvettentest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CSB/COD/DCO
- Gefahr
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält Kaliumdichromat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid ... %, Mercury(II) sulfate, Silver sulfate, potassium dichromate