Learn More
behr Labor-Technik™ Präzisions-Heizblockthermostat CSB24/E,für24 Reaktionsgefäße RG, 20 ... 300 °C
Artikelnummer. 10421231
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
TRS 300 Programmierbare Temperatur- und Zeitsteuerung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10421231 TRS 300 Programmierbare Temperatur- und Zeitsteuerung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10421231 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00217830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10707.24 CHF
    3306.85 CHF / 1 Stück
    Sparen 7400.39 CHF
    69% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Reaktoren für eine Vielzahl von CSB-Aufschlussanwendungen. Behr Labor-Technik™ COD 24 Probenreaktoren zeichnen sich durch ein durchdachtes Design aus, das präzise und gleichmäßige Temperaturwerte für alle Probenpositionen gewährl
  • Thermostat für Präzisionsheizblöcke
  • Für 24 Reaktionsgefäße
  • Flächenheizung für besonders gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Probenplätzen
  • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl und Edelstahl.
  • Die aufwändige Isolierung des Heizblocks sorgt für unbedenkliche Temperaturen an der Gehäuseoberfläche.
  • Durchlaufende Rinnen in den Bohrungsböden vereinfachen die Probenhandhabung und erhöhen die Anwendersicherheit
  • Beim Einsetzen der Reaktionsgefäße sorgen die Rinnen für Druckausgleich
  • So lassen sich auch passgenaue Gefäße leicht in die Bohrungen absenken und der Anwender kann problemlos mit Einsatzgestellen arbeiten
  • Flüssigkeitsspuren an den Außenwänden der Reaktionsgefäße verdampfen sofort beim Einsetzen der Proben in den heißen Block
  • Die Rinnen dienen zur Ableitung des Dampfes und verhindern so den Bruch des Glases durch Springen der Glasgefäße
  • Bei Gefäßüberlauf fließt die Probe über die Rinnen nach außen ab. Das vermindert die Gefahr von Säureschäden am Heizblock.
Spezifikation
Beschreibung Präzisionsthermostat für 24 Reaktionsgefäße RG, 20 °C bis 300 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) TRS 300 Programmierbare Temperatur- und Zeitsteuerung
Typ COD 24 Probenreaktor