Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kokosnussöl, rein, raffiniert
Artikelnummer. 10169841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10169841
Marke: Thermo Scientific Chemicals 365471000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 8001-31-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-31-8
MDL-Nummer MFCD00130817
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coconut oil
Namenshinweis Refined
Azidität 0.5mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 23.0°C to 26.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9030g/mL
Flammpunkt >200°C
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Relative Dichte 0.903
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide
Güte Rein
Physikalische Form Ölige Masse