Learn More
Coconut Oil, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11485502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 lb.
Artikelnummer. 11485502
Marke: MP Biomedicals 0290140301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Major components: Tripalmitin, Tristearin, Trimyristin, Trilaurin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coconut Oil
CAS 8001-31-8
Menge 1 lb.