Learn More
Kakaobutter, MP-Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
500 g
Spezifikation
CAS | 8002-31-1 |
Schmelzpunkt | Schlupf-Schmelzpunkt: 31.7 °C; klarer Schmelzpunkt: 32.1 °C (Literatur) |
Brechungsindex | 1.4578 (40 °C)(Lit.) |
Menge | 500 g |
Synonym | Kakao-Öl, Kakaobohnenöl, Reiner Kakao, Kakaobohnenextrakt |
Physikalische Form | Wachsartiger Feststoff |