Learn More
Bollé Safety COBRA Schutzbrille im Rundumdesign
Artikelnummer. 15538061
Artikelnummer. 15538061
Marke: Bollé Safety COBESP
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet 180° Sicht und perfekte optische Qualität. Die Bollé™ COBRA Universal-Schutzbrille im Rundumdesign bietet Panoramasicht.
  • Ein Produkt = zwei Verwendungszwecke
  • Oberer Schutz
  • Panoramasicht
  • Rutschfeste Brücke
  • Bequeme, rutschfeste gerade Bügel
  • Bügel- oder Bandausführung mit austauschbarem Schaumstoff
  • Schwenkbare Bügel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Rahmen: EN 166 BT CE; Linsenmarkierung: 5-1.4 1 BT CE; Chemische Risiken – Flüssigkeitstropfen – 3 (Schutzbrille, angepasste Gläser mit Band oder Gesichtsschutz obligatorisch); Mechanische Risiken – Geringe Stoßenergie – F; Mechanische Risiken – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen
Linsenbeschichtung Anti-fog, Kratzfest
Beschreibung COBRA Schutzbrille im Rundumdesign
Zur Verwendung mit (Geräte) Schwarz
Enthält B-ESP-Filter; kratzfest mit mit Anti-fog-Beschichtung (ASAF)
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 25 g
Lens Material Panoramasicht
Rahmenmaterial Wrap-Around, rutschfeste Brücke
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.