Learn More
Ekastu Safety™ cobra foldy FFP1, Atemschutzmaske VE=20 Stück
Beschreibung
- Aufbau der Maske im 3D-Panel-Design
- Nasenbereich mit Schaumstoffpolster für Komfort
- Flexibler Nasenclip
- Mit komfortablem, gesteuertem Geschirr und einzigartigem Komfort-Clip
- Metallfreier Haltebandriemen
- Spezielles Design für Träger von EKASTU-Brillen und -Schutzbrillen
- Platzsparend durch Faltfähigkeit
- Einzeln verpackt, um Kontamination während der Lagerung zu vermeiden
- Zum Schutz vor feinen inerten Partikeln bis zum 4.5-fachen NPF-Wert
- Schutzklasse DIN EN 149:2001 FFP1 NR
- In Originalverpackung: 5 Jahre Haltbarkeit
- 20 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 149:2001 FFP1 NR |
| Produkttyp | Mehrzweck-Atemschutzmaske |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spezielles Design für Träger von EKASTU-Brillen und -Schutzbrillen |
| Menge | 20/Pk. |
| Modell | Rundgurtsystem und einzigartiger Komfort-Clip |