Learn More
Bollé Safety Brille Cobra PC SMOKE LENS antifog+KOR
Artikelnummer. 12669150 Alle ansehen Bollé Safety Produkte
Artikelnummer. 12669150 Lieferant Bollé Safety Lieferanten-Nr. COBPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.50 CHF
    9.83 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.67 CHF
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die COBRA COBPSF Schutzbrille ist ein unverzichtbarer Allrounder mit einem Panorama-Sichtfeld. Die Cobra bietet eine 180 ° Sicht und perfekte optische Qualität und eine umlaufende Passform ohne visuelle Beeinträchtigung. Die Möglichkeit, die Bügel gegen einen verstellbaren Riemen und eine Schaumstoffkante auszutauschen, bedeutet, dass Cobra ein äußerst vielseitiges Modell ist.
  • Unverzichtbarer Tragekomfort
  • Oberer Schutz
  • Panoramasicht
  • Rutschfeste Brücke
  • Bequeme, rutschfeste gerade Bügel
  • Bügel- oder Bandausführung mit austauschbarem Schaumstoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Mechanisches Risiko - geringe Energieeinwirkung - F; mechanisches Risiko - Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen - T; Risiken durch Sonneneinstrahlung: EN 172
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Beschreibung Getönt; Niedriger Energieeintrag, widersteht 6 mm, 0.86 g Kugel bei 45 m/s
Linsenfärbung Rauch
Rahmenfarbe Schwarz
Art des Seitenschilds Austauschbar
Gewicht (metrisch) 25 g