Learn More
Kobaltsulfat-Heptahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cobalt Sulphate Heptahydrate |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2 |
| Formelmasse | 280.9589 |