Learn More
Kobaltsulfat-Heptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30351733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351733 5 g -
30355075 10 g 10 Gramm
30354614 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7250435G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-24-1
Summenformel CoH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
IUPAC-Name Cobalt2+;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt Sulphate Heptahydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Formelmasse 280.9589