Learn More
Kobalt, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
56.15 CHF - 215.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-48-4, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Co |
Peso molecular (g/mol) | 58.93 |
Número MDL | MFCD00010935 |
Clave InChI | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
Nombre IUPAC | Kobalt |
SMILES | [Co] |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11341379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013828.AD |
50 mL |
56.15 CHF
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11351379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013828.AE |
100 mL |
82.50 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11440340
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013828.AP |
500 mL |
215.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-48-4, 7732-18-5 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Co | |
MFCD00010935 | |
104730 | |
Kobalt |
Spezifikation
Cobalt | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Co | |
Farblos | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 |
7440-48-4, 7732-18-5 | |
Flüssig | |
MFCD00010935 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
Kobalt | |
104730 | |
Salpetersäure:5,0 %; Kobalt:0,1 %; Wasser:94,9% |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P234-P260-P264b-P271-P281-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335-H350i-H360F
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen