Learn More
Kobaltoxid, typischerweise 3.4 bis 4.5 %, Molybdänoxid typischerweise 11.5 bis 14.5 % auf Aluminiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414005
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15414005
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Namenshinweis On alumina
Farbe Blau
Physikalische Form Dreisträngiges Extrudat
Menge 100 g
MDL-Nummer MFCD01074445
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%