Learn More
Cobalt organometallischer Öl-Standard, 5000 ppm in Öl, Spex Certiprep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5000 ug/g Cobalt in Base Oil 75
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: cobalt