Learn More
Kobalt(IV)-sulfid, 99.5 % (Metallbasis ohne Ni), Ni < 0.2 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391529
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(IV)-sulfid, 99.5 % (Metallbasis ohne Ni), Ni < 0.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049324
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11391529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014005.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Cobalt(IV) sulfide is a promising battery electrode material exhibiting good electrochemical properties for lithium sulfur batteries, thermal batteries and lithium ion secondary battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12013-10-4
Summenformel CoS2
Molekulargewicht (g/mol) 123.05
MDL-Nummer MFCD00064735
InChI-Schlüssel XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt 3+ ;trisulfide, cobalt sulfide,
PubChem CID 25147475
SMILES S=[Co]=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(IV) sulfide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ni), Ni < 0.2 %
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in acid. Insoluble in water.
IUPAC-Name Cobalt(3+);trisulfid
Formelmasse 123.06
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZ14I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Artikelnummer014005.06
ChargennummerL18L05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014005.06
ChargennummerL06Q001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014005.06
ChargennummerK30J02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014005.06
ChargennummerK21L08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer014005.06
Name des Produkts
Kobalt(IV)-sulfid, 99.5 % (Metallbasis ohne Ni), Ni < 0.2 %, Thermo Scientific Chemicals >