Learn More
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
Artikelnummer. p-7072295 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15607770
Marke: Honeywell Research Chemicals C6768100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-24-1
Summenformel CoH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
MDL-Nummer MFCD00149658
InChI-Schlüssel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kobaltsulfat-Heptahydrat, Kobalt2+-Sulfatheptahydrat, Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, Kobaltmonosulfat-Heptahydrat, Bieberit, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
IUPAC-Name Cobalt2+;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
Menge 100 g
Strukturformel CoSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 281.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Dichte 2.03 g/ml bei 25 °C