Learn More
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10711234 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10686812 100 g Glasflasche 100 Gramm
10378060 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10711234 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213100025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-24-1
Summenformel CoH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
MDL-Nummer MFCD00149658
InChI-Schlüssel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 98.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel CoSO4·7H2O
Merck Index 15,2432
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-Heptahydratsulfat
Formelmasse 281.09
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.03