Learn More
Kobalt(II)-oxalat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479567
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11479567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22066.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13455-36-2 | Co3O8P2 | 366.739 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13455-36-2
Summenformel Co3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 366.739
MDL-Nummer MFCD00016028
InChI-Schlüssel ZBDSFTZNNQNSQM-UHFFFAOYSA-H
Synonym cobalt phosphate, cobaltous phosphate, cobalt ii phosphate, tricobalt bis orthophosphate, unii-0b5m38t47h, cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3, 3co.2po4, cobalt ii phosphate octahydrate, phosphoric acid,cobalt 2+ salt 2:3
PubChem CID 61615
IUPAC-Name Cobalt(2+);diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) phosphate
Namenshinweis anhydrous
Menge 25 g
Formelmasse 366.74
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch