Learn More
Kobalt(II)-oxalat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456106
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11456106
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22956.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 814-89-1 | C2CoO4 | 146.951 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-89-1
Summenformel C2CoO4
Molekulargewicht (g/mol) 146.951
MDL-Nummer MFCD00050793
InChI-Schlüssel MULYSYXKGICWJF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt oxalate, cobalt oxalate 1:1, cobalt oxalate coc2o4, cobalt; oxalic acid, oxalic acid cobalt 2+ salt 1:1, ethanedioic acid, cobalt 2+ salt 1:1, oxalic acid cobalt, cobalt ii oxalate,anhydrous, oxalic acid, cobalt 2+ salt 1:1
PubChem CID 69946
IUPAC-Name Cobalt(2+);oxalat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) oxalate
Schmelzpunkt >300°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 10 g
Merck Index 14,2445
Formelmasse 146.95
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroscopic