Learn More
Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397878 500 g 500 Gramm
11307888 100 g 100 Gramm
15416165 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036418.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung als Batteriezusatzstoff, bei der Herstellung von Kobaltpigmenten und unsichtbaren Farben, zum Dekorieren von Steinzeug und Porzellan
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen:
  • Als Batteriezusatz, bei der Herstellung von Kobaltpigmenten und unsichtbaren Farben, zur Dekoration von Steinzeug und Porzellan und bei der Herstellung von Katalysatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-22-9
Summenformel CoH12N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 291.03
MDL-Nummer MFCD00149647
InChI-Schlüssel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate
Schmelzpunkt 55°C to 56°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.0-102.0%
UN-Nummer UN 1477
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,alcohol,and most organic solvents.
IUPAC-Name Cobalt(2+);dinitrat;hexahydrat
Formelmasse 291.04 (182.94 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.52
Aussehen Red crystalline powder
Dichte 1.87 g/cm3