Learn More
Kobalt(II)-hydroxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026187
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11459537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22045.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21041-93-0
Summenformel CoH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 92.95
MDL-Nummer MFCD00016015
InChI-Schlüssel ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis
PubChem CID 10129900
SMILES [OH-].[OH-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) hydroxide
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Menge 50 g
Strukturformel Co(OH)2
Merck Index 14,2442
IUPAC-Name Cobalt(2+);dihydroxid
Formelmasse 92.95
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt (II) hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt hydroxide