Learn More
Kobalt(II)-fluorid-Tetrahydrat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) fluoride tetrahydrate |
| Schmelzpunkt | 200°C (decomposition) |
| Farbe | Rosa |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN2923 |
| Merck Index | 14,2440 |
| IUPAC-Name | Cobalt(2+);difluorid;tetrahydrat |
| Formelmasse | 168.99 (96.93 Anhydrous) |
| Mehr anzeigen |