Learn More
Cobalt(II)-diacetat, TRC
Artikelnummer. 30356156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356156 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356156 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC6330951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) Diacetate
CAS 71-48-7
Summenformel C4H6O4 .Co
Menge 1 g
Synonym Acetic Acid Cobalt Salt, Bis(acetato)cobalt, Cobaltous Acetate, Cobaltous Diacetate, Cobalt Acetate
InChI-Formel InChI=1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMILES [Co+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-Name Cobalt(2+);diacetat
Molekulargewicht (g/mol) 177.02
Formelmasse 176.9598