Learn More
Kobalt(II)-citrat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491087
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11491087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24088.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6424-15-3 | C12H20Co3O16 | 597.076 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6424-15-3
Summenformel C12H20Co3O16
Molekulargewicht (g/mol) 597.076
MDL-Nummer MFCD02684007
InChI-Schlüssel SKMIIAIULKZNRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii citrate dihydrate
PubChem CID 131882668
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsäure-;dihydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O.O.[Co].[Co].[Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) citrate dihydrate
Schmelzpunkt ∼150°C (decomposition)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 591.02 (554.99 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%