Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kobalt(II)-chlorid |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | CoCl2 |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Formelmasse | 129.84 mol |
| Reinheit (%) | ≥98 % (KT) |
| Dampfdruck | 40mmHg (0 °C) |