Learn More
Kobalt(II)-chlorid, Honeywell
Artikelnummer. 15676000 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15676000 50 g 50 Gramm
15666000 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15676000 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 6081850G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Purum p.a., wasserfrei, ≥ 98.0 % (KT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-79-9
Summenformel Cl2Co
Molekulargewicht (g/mol) 129.83
MDL-Nummer MFCD00010938
InChI-Schlüssel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kobalt(II)-chlorid, Kobaltchlorid, Kobaltchlorid 0.1 m-Lösung, Kobalt(II)-chlorid, wasserfrei, Kobaltchlorid, wasserfrei, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-chlorid
Menge 50 g
Strukturformel CoCl2
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 129.84 mol
Reinheit (%) ≥98 % (KT)
Dampfdruck 40mmHg (0 °C)