Learn More
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11428952 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-13-1
Summenformel Cl2CoH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
MDL-Nummer MFCD00149652
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Schmelzpunkt 86°C
Farbe Rot bis Violett
pH 4.6
Physikalische Form Fest, kristallförmig
Menge 100 g
Formelmasse 237.93g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, technisch, Fisher Chemical >