Learn More
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
ACS-Reagenz, 98 %
86.49 CHF - 566.01 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7791-13-1 |
---|---|
Summenformel | Cl2CoH12O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 237.92 |
MDL-Nummer | MFCD00149652 |
InChI-Schlüssel | GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15642760
|
Honeywell-Fluka
255599-5G |
5 g |
86.49 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15622760
|
Honeywell-Fluka
255599-100G |
100 g |
142.15 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15632760
|
Honeywell-Fluka
255599-500G |
500 g |
566.01 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
7791-13-1 | |
237.92 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid |
Spezifikation
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat | |
Cl2CoH12O6 | |
MFCD00149652 | |
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid | |
237.93 mol | |
ACS-Reagenz | |
40 mmHg (0 °C) |
7791-13-1 | |
CoCl2 · H2O | |
3077 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
237.92 | |
98 % | |
Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
P201-P261-P273-P280-P284-P304 + P340
H302-H317-H334-H341-H350i-H360F-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-589-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QGG0200000
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: cobalt dichloride hexahydrate