Learn More
Kobalt(II)-Chlorid-Hexahydrat, 98 bis 102 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-46443
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
7791-13-1
Cl2CoH12O6
237.92
MFCD00149652
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
7791-13-1
Cl2CoH12O6
237.92
MFCD00149652
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-Chlorid-Hexahydrat
Schmelzpunkt 86.0°C
Farbe Lila
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel CoCl2·6H2O
Fieser 01,155; 06,127; 11,479
Merck Index 15, 2421
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 970g/L (20°C)
Formelmasse 237.93
Reinheit (%) 98 to 102%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck Negligible
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.