Learn More
Kobalt(II)-chlorid, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459517 500 g 500 Gramm
11439517 25 g 25 Gramm
11449517 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22031.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129.83 g/mol
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kobalt(II)-chlorid wird in der Feuchtigkeitsanzeige von Wetterinstrumenten verwendet. In der wasserfreien Form findet es Verwendung in der Galvanisierung von Kobalt, in der organischen Chemie und ist eine Vorstufe von Cobaltocen, (Bis(cyclopentadienyl)cobalt(II)), das ein gutes Reduktionsmittel ist. Es dient auch als Lewis-Säure. Kobaltchlorid ist ein Indikator für Wasser in Exsikkatoren, da die reversible Hydratation/Dehydrierung mit deutlichen Farbveränderungen einhergeht. Kobaltchlorid ist nützlich für die Herstellung unsichtbarer Tinte, da es beim Erhitzen blau wird und nach dem Abkühlen unsichtbar wird. Kobalt(II)-chlorid katalysiert die Kreuzkopplung von Arylhalogeniden oder Vinylhalogeniden mit Aryl-Grignard-Reagenzien mit hervorragender Ausbeute.
Löslichkeit
Frei löslich in Wasser und Methanol. Löslich in Alkohol, Aceton, Äther, Glycerin und Pyridin.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-79-9
Summenformel Cl2Co
Molekulargewicht (g/mol) 129.83
MDL-Nummer MFCD00010938
InChI-Schlüssel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Siedepunkt 1049°C
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) chloride
Schmelzpunkt 735°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 500 g
Strukturformel CoCl2
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2437
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Formelmasse 129.84
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.367