Learn More
Kobalt(II)-chlorid, 97 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120334 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15682310 5 g Glasflasche 5 Gramm
15662310 100 g Glasflasche 100 Gramm
15672310 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15682310 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2326965G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
0.97
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-79-9
Summenformel Cl2Co
Molekulargewicht (g/mol) 129.83
MDL-Nummer MFCD00010938
InChI-Schlüssel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kobalt(II)-chlorid, Kobaltchlorid, Kobaltchlorid 0.1 m-Lösung, Kobalt(II)-chlorid, wasserfrei, Kobaltchlorid, wasserfrei, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spezifikation
Siedepunkt 1049 °C
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-chlorid
Schmelzpunkt 724 °C
Farbe Blau
Menge 5 g
Strukturformel CoCl2
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 129.84 mol
Reinheit (%) 97 %
Verpackung Glasflasche
Aussehen Pulver
Dampfdruck 40 mmHg (0 °C)
Dichte 3.37 g/cm3