Description
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Siedepunkt | 1049 °C |
| Chemischer Name oder Material | Kobalt(II)-chlorid |
| Schmelzpunkt | 724 °C |
| Farbe | Blau |
| Menge | 5 g |
| Strukturformel | CoCl2 |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Formelmasse | 129.84 mol |
| Reinheit (%) | 97 % |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |