Learn More
Kobalt(II)-chlorid, 0.5 M wässrige Lösung, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) chloride |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 50 mL |
| Strukturformel | CoCl2 |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Formelmasse | 129.84 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5M aq. soln. |