Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cobalt(Ii) Carbonate Hydrate |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | CoCO3·xH2O |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Formelmasse | 118.94g/mol (anhydrous basis) |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Dichte | 4.13g/mL at 25°C |