Learn More
Cobalt(Ii) Carbonate Hydrate, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15631740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15631740 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15621740 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15611740 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15631740 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 20219350G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 57454-67-8
Summenformel CCoO3
Molekulargewicht (g/mol) 118.94
MDL-Nummer MFCD00149654
InChI-Schlüssel ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii carbonate hydrate, cobalt carbonate hydrate, acmc-20aqp2, co3.co.h2o, ksc169q7l, cobalt ii carbonate hydrate-co co min
PubChem CID 16211458
IUPAC-Name λ²-Cobalt(2+)-carbonat
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(Ii) Carbonate Hydrate
Menge 50 g
Strukturformel CoCO3·xH2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 118.94g/mol (anhydrous basis)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 4.13g/mL at 25°C