Learn More
Kobalt(II)-bromidhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) bromide hydrate |
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Strukturformel | CoBr2·xH2O |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble in water |
Formelmasse | 218.75 |
Reinheit (%) | 17.0 to 20.3% (Co) |
Verpackung | Kunststoffflasche |