Learn More
Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120330 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15621840
Marke: Honeywell Research Chemicals 20839650G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6147-53-1
Summenformel C4H14CoO8
Molekulargewicht (g/mol) 249.081
MDL-Nummer MFCD00149569
InChI-Schlüssel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat, Kobaltacetat-Tetrahydrat, Kobaltdiacetat-Tetrahydrat, Bis-Acetattetraquakobalt, Octan kobaltnaty tschechisch, Essigsäure, Kobalt 2+-Salz, Tetrahydrat, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC-Name Kobalt(2+);Diacetat;Tetrahydrat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat
Schmelzpunkt 298 °C
Menge 50 g
Strukturformel CH3COO)2Co · 4H2O
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3731397
Formelmasse 249.08 mol
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dichte 1.705 g/cu.cm