Learn More
Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478297
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 11478297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18374.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kobalt-(II)-Acetat-Tetrahydrat wird als industrieller Katalysator zum Härten von Farben und Lacken verwendet, ein aktiver Katalysator für Oxidations- und Veresterungsreaktionen. Wird auch zur Herstellung von Metallkomplexen mit ungewöhnlicher Koordinationsgeometrie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kobalt-(II)-acetat-Tetrahydrat wird als industrieller Katalysator zum Härten von Farben und Lacken verwendet, ein aktiver Katalysator für Oxidations- und Veresterungsreaktionen.Es wird auch zur Herstellung von Metallkomplexen mit ungewöhnlicher Koordinationsgeometrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, verdünnten Säuren und Phenylacetat.
Anmerkungen
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Nicht kompatibel mit starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
CAS 6147-53-1
Schmelzpunkt ∼140°C (in -4 H2O)
Dichte 1.71
Geruch Odorless
Summenformel C4H14CoO8
Strukturformel Co(OOCCH3)2·4 H2O
Brechungsindex 1.542
MDL-Nummer MFCD00149569
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3731397
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,2433
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
InChI-Schlüssel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name Kobalt(2+);Diacetat;Tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 249.08
PubChem CID 61372
Formelmasse 249.08 (177.02 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, cobalt(2+) salt, tetrahydrate