Learn More
Kobalt(II) Acetat-Tetrahydrat,98.0 bis102.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15615430 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 15615430
Marke: Honeywell-Fluka 403024100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat
Schmelzpunkt 298 °C
CAS 6147-53-1
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Summenformel C4H14CoO8
Strukturformel CH3COO)2Co · 4H2O
MDL-Nummer MFCD00149569
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3731397
Synonym Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat, Kobaltacetat-Tetrahydrat, Kobaltdiacetat-Tetrahydrat, Bis-Acetattetraquakobalt, Octan kobaltnaty tschechisch, Essigsäure, Kobalt 2+-Salz, Tetrahydrat, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
InChI-Schlüssel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
IUPAC-Name Kobalt(2+);Diacetat;Tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 249.081
PubChem CID 61372
Formelmasse 249.08 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 102.0 %
Verpackung Poly-Flasche