Learn More
Cobaltcarbonyl (stabilisiert mit 1-5% Hexan), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cobalt Carbonyl |
| CAS | 10210-68-1 |
| Summenformel | C8Co2O8 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Cobalt octacarbonyl (Co2(CO)8), Cobalt Tetracarbonyl Dimer, Di-μ-carbonylhexacarbonyldicobalt, Dicobalt Carbonyl, Dicobalt Octacarbonyl, Octacarbonyldicobalt |
| InChI-Formel | InChI=1S/8CO.2Co/c8*1-2;;/q;;;;;;;;2*+2 |
| SMILES | [Co+2].[Co+2].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| IUPAC-Name | Kohlenmonoxid; Kobalt(2+) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 341.95 |
| Formelmasse | 341.8257 |