Learn More
Kobalt für AAS 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12923265 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12923265 100 ml 100 Milliliter
12943265 500 ml 500 Milliliter
12933265 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12923265 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B 112 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.05 CHF
    21.89 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 8.16 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kobalt
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flammen-Einelement-Standardlösung
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Cobalt (Co) 1000mg/l in HNO3 2%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.