Learn More
Kobalt für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Konzentration | 1 g/l |
Menge | 500 ml |
Lösung enthält | HCl |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for AAS. Cobalt (Co) 1000mg/l in HCl 2%
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.