Learn More
Uvex™ Mantel 8838-blau 65 % Polyester-35 % Baumwolle
Artikelnummer. 17276261 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17276261 64/66 1 Stück
17206271 106/110 1 Stück
17216261 40/42 1 Stück
17226261 44/46 1 Stück
17236261 48/50 1 Stück
17246261 52/54 1 Stück
17256261 56/58 1 Stück
17266261 60/62 1 Stück
17286261 90/94 1 Stück
17296261 98/102 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17276261 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8872116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.85 CHF
    39.36 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.49 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Blauer Mantel mit Köpergewebe
  • Mantel
  • Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
  • 245 g/m2 - Köpergewebe
  • Reverskragen
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • 1 aufgesetzte Brusttasche links
  • 2 Seitentaschen
  • Kurze Seitenschlitze, gerader Armabschluss, Rückenlänge ca. 96 cm
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Größe: 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
  • Pflege: Waschgang bei 60 °C, nicht chloren, bügeln: 2 Punkte, trocken reinigen: P, Trockner: I Punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 64/66
Geschlecht Herren
Material Baumwolle, Polyester
Farbe Blau
Verschlusstyp Druckknöpfe
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Mehrzweckjacke
Dicke 245 g/m²