Learn More
Buerkle™ Gewindeadapter LaboPlastBuerkle™ 3/4 Zoll.
Mit Standard-Außengewinde R 3/4 Zoll
Marke: Buerkle™ 0600-0094
16.61 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- In den Farben grün und weiß
- Hergestellt aus Polypropylen und Polyethylen
Spezifikation
Gewindeadapter | |
Polypropylen, Polyethylen | |
3/4 in. einströmend, 2 in. Tri-Sure™ ausströmend | |
Grün/weiß |